SML2330
Ceapin-A7
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Ceapin-7, N-(1-{[2,4-bis(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1H-pyrazol-4-yl)-5-(furan-2-yl)-1,2-oxazole-3-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable