SML2325
BAY-6035
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S)-1-(3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carbonyl)-N-(2-cyclopropylethyl)-2-methyl-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b][1,4]diazepine-7-carboxamide, BAY 6035, BAY6035
93,50 €
About This Item
93,50 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1C[C@H](C)N(C(N2CC(C3)C3C2)=O)C4=CC=C(C(NCCC5CC5)=O)C=C4N1
InChI
1S/C22H28N4O3/c1-13-8-20(27)24-18-10-15(21(28)23-7-6-14-2-3-14)4-5-19(18)26(13)22(29)25-11-16-9-17(16)12-25/h4-5,10,13-14,16-17H,2-3,6-9,11-12H2,1H3,(H,23,28)(H,24,27)/t13-,16?,17?/m0/s1
Clé InChI
CKFRXCBNKKOFGO-IGEOTXOUSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
BAY-444 is the negative control for the active probe, BAY-6035. To request a sample of the negative control from the SGC, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable