SML2310
Thiodigalactoside
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Thiodigalactoside, β-D-Galactopyranosyl 1-thio-β-D-galactopyranoside, D-Galactopyranosylthio-β-D-galactopyranoside, TDG, D-Galactopyranosyl-β-D-thiogalactopyranoside
43,20 €
About This Item
43,20 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S([C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)C1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O10S/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11+,12?/m1/s1
Clé InChI
SYKYBMOFPMXDRQ-VVLLKYQZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable