SML2127
Dynapyrazole-A
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[1-(4-Chloro-phenyl)-cyclopropyl]-7-iodo-5-oxo-4,5-dihydro-pyrazolo[1,5-a]quinazoline-3-carbonitrile
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
IC1=CC=C(N2C(NC3=O)=C(C#N)C(C4(CC4)C5=CC=C(Cl)C=C5)=N2)C3=C1
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable