SML2022
UCSF924
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-Methyl-2-((3-phenoxypropylamino)methyl)quinolin-4(1H)-one, ZINC000091726127
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1=CC=C(NC(CNCCCOC2=CC=CC=C2)=CC3=O)C3=C1
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable