SML1984
GSK9311
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-N-(1,3-Dimethyl-6-(2-methylpiperazin-1-yl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)-N-ethyl-2-methoxybenzamide, N-[2,3-Dihydro-1,3-dimethyl-6-[(2R)-2-methyl-1-piperazinyl]-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl]-N-ethyl-2-methoxybenzamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 90 to 100°, c = 0.3 in methanol
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1N(C)C2=CC(N3CCNC[C@H]3C)=C(N(CC)C(C4=C(OC)C=CC=C4)=O)C=C2N1C
Actions biochimiques/physiologiques
GSK6853, the active probe, is available from Sigma. To learn more about and purchase GSK6853, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable