SML1824
GSK983
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
GSK260983, N-[(1R)-6-Chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-yl]-2-pyridinecarboxamide
166,00 €
About This Item
166,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +175 to +195°, c = 1 in methylene chloride
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=CC=C(NC2=C3CCC[C@H]2NC(C4=NC=CC=C4)=O)C3=C1
InChI
1S/C18H16ClN3O/c19-11-7-8-14-13(10-11)12-4-3-6-15(17(12)21-14)22-18(23)16-5-1-2-9-20-16/h1-2,5,7-10,15,21H,3-4,6H2,(H,22,23)
Clé InChI
WJQBOBGVBBZLJU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable