Principaux documents
SML1752
Sigma-Aldrich
LF3
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]-4-(3-phenyl-2-propen-1-yl)-1-piperazinecarbothioamide
5 MG
108,00 €
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
108,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H24N4O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.56
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
S=C(NC1=CC=C(S(N)(=O)=O)C=C1)N2CCN(C/C=C/C3=CC=CC=C3)CC2
InChI
1S/C20H24N4O2S2/c21-28(25,26)19-10-8-18(9-11-19)22-20(27)24-15-13-23(14-16-24)12-4-7-17-5-2-1-3-6-17/h1-11H,12-16H2,(H,22,27)(H2,21,25,26)/b7-4+
Clé InChI
ZUQIFHLBPBLRRM-QPJJXVBHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
LF3 is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling that suppresses cancer cells motility, cell-cycle progression, and the overexpression of Wnt target genes.
LF3 is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling that suppresses cancer cells motility, cell-cycle progression, and the overexpression of Wnt target genes. LF3 is a potent and specific antagonist of the interaction between β-catenin and the transcription factor TCF4. LF3 blocks self-renewal of cancer stem cells.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable