Principaux documents
SML1722
Sigma-Aldrich
LUF5834
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Amino-4-(4-hydroxyphenyl)-6-(1H-imidazol-2-ylmethylsulfanyl)pyridine-3,5-dicarbonitrile
5 MG
108,00 €
25 MG
440,00 €
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
108,00 €
25 MG
440,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H12N6OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.38
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC1=C(C#N)C(C2=CC=C(O)C=C2)=C(C#N)C(SCC3N=CC=N3)=N1
InChI
1S/C17H12N6OS/c18-7-12-15(10-1-3-11(24)4-2-10)13(8-19)17(23-16(12)20)25-9-14-21-5-6-22-14/h1-6,24H,9H2,(H2,20,23)(H,21,22)
Clé InChI
OFHKDLYFKPBXER-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
LUF5834 is a potent A2A and A2B adenosine receptor partial agonist with an EC50 value of 12 nM and 45-fold selectivity over the adenosine A3 receptor.
Potent A2A and A2B adenosine receptor partial agonist
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable