SML1709
K6PC-5
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Hexyl-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-3-oxo-decanamide, K 6PC5;, N-(1,3-Dihydroxypropyl)-2-hexyl-3-oxo-decanamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CCCCCCC)C(CCCCCC)C(NC(CO)CO)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable