Documents
SML1705
Sigma-Aldrich
Cbz-B3A
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(8S)-3,8-Bis[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-9-oxo-2,4,10,17-tetraazaoctadec-3-enedioic acid 1-(1,1-dimethylethyl) 18-(phenylmethyl) ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C35H58N6O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
706.87
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(OCC1=CC=CC=C1)NCCCCCCNC([C@H](CCCN/C(NC(OC(C)(C)C)=O)=N\C(OC(C)(C)C)=O)NC(OC(C)(C)C)=O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Cbz-B3A is a potent and selective inhibitor of mTORC1 signaling that inhibits the phosphorylation of eIF4E binding protein 1 (4EBP1) and blocks 68% of translation. Cbz-B3A binds to ubiquilins 1, 2, and 4, which prevents mTORC1 activation.
Autres remarques
Light and air sensitive.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable