Principaux documents
SML1693
Sigma-Aldrich
Pz-1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(5-(Tert-Butyl)isoxazol-3-yl)-2-(4-(5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)phenyl)acetamide
5 MG
102,00 €
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
102,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H26N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.52
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1N=CC(C(C=C2)=CC3=C2N(C4=CC=C(CC(NC5=NOC(C(C)(C)C)=C5)=O)C=C4)C=N3)=C1
InChI
1S/C26H26N6O2/c1-26(2,3)23-13-24(30-34-23)29-25(33)11-17-5-8-20(9-6-17)32-16-27-21-12-18(7-10-22(21)32)19-14-28-31(4)15-19/h5-10,12-16H,11H2,1-4H3,(H,29,30,33)
Clé InChI
NJLMIILZNLZZFW-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Pz-1 is a cell-permeable, non-cytotoxic (up to 0.1 μM and 6 days; NIH/3T3 cells), and highly potent type II kinase inhibitor that potently inhibits RET and VEGFR2 tyrosine kinase activity (IC50 <1 nM; [ATP] = 190 μM) by targeting the kinases in their inactive DFG-out conformation, displaying significant affinity (Kd <50 nM) toward only TRKB, TRKC, GKA, FYN, SRC, TAK1, MUSK from a panel of 96 other kinases. Pz-1 inhibits cellular RET mutants (C634R, C634Y, V804L, V804M, M918T) and VEGFR2 phosphorylations, and selectively inhibits the growth of RET C634Y- than HRas G12V-transformed NIH/3T3 cultures (IC50 = 0.5 vs. 34.4 nM). Likewise, Pz-1 completely abrogated tumor formation from RET C634Y-transformed NIH/3T3 cells in mice in vivo (1 mg/kg/d, p.o.), while only up to 70% tumor suppression of HRas G12V-transformed cells was achieved with 10 mg/kg daily oral dosage.
Pz-1 is a cell-permeable, non-cytotoxic and highly potent type II kinase inhibitor that potently inhibits RET and VEGFR2 tyrosine kinase activity.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable