SML1692
AS8351
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-1-naphthylaldehyde isonicotinoylhydrazone, 311 Iron Chelator, AS-8351, NSC-51355
102,00 €
About This Item
102,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1=CC=C(C=CC=C2)C2=C1/C=N/NC(C3=CC=NC=C3)=O
InChI
1S/C17H13N3O2/c21-16-6-5-12-3-1-2-4-14(12)15(16)11-19-20-17(22)13-7-9-18-10-8-13/h1-11,21H,(H,20,22)/b19-11+
Clé InChI
WQSHHAVECQJKLX-YBFXNURJSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable