Principaux documents
SML1636
Sigma-Aldrich
Pipecuronium bromide
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Pipecurium bromide, RGH-1106
5 MG
97,40 €
25 MG
412,00 €
97,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
97,40 €
25 MG
412,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C35H62Br2N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
762.70
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
97,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Br-].[Br-].[N+]1(CCN(CC1)[C@@H]2[C@@H]([C@@]3([C@H]([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@H](C[C@@H]([C@H](C5)N6CC[N+](CC6)(C)C)OC(=O)C)CC4)C)CC3)C2)C)OC(=O)C)(C)C
InChI
1S/C35H62N4O4.2BrH/c1-24(40)42-32-21-26-9-10-27-28(35(26,4)23-31(32)37-15-19-39(7,8)20-16-37)11-12-34(3)29(27)22-30(33(34)43-25(2)41)36-13-17-38(5,6)18-14-36;;/h26-33H,9-23H2,1-8H3;2*1H/q+2;;/p-2/t26-,27+,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-;;/m0../s1
Clé InChI
TXWBOBJCRVVBJF-YTGGZNJNSA-L
Actions biochimiques/physiologiques
Pipecuronium is a bisquaternary aminosteroid muscle relaxant which acts at the nicotinic acetylcholine receptor of the neuromuscular junction. Pipecuronium is a non-depolarizing neuromuscular blocking agent.
Pipecuronium is a bisquaternary aminosteroid muscle relaxant.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3