Principaux documents
SML1626
Sigma-Aldrich
TFCA
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenamide, N-(4-Trifluoromethylphenyl) 3,4-dimethoxycinnamamide
5 MG
102,00 €
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
102,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H16F3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.32
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O=C(NC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)/C=C/C2=CC=C(OC)C(OC)=C2
InChI
1S/C18H16F3NO3/c1-24-15-9-3-12(11-16(15)25-2)4-10-17(23)22-14-7-5-13(6-8-14)18(19,20)21/h3-11H,1-2H3,(H,22,23)/b10-4+
Clé InChI
KFWWXJZNIMFFRO-ONNFQVAWSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
TFCA is a Liver X receptor α (LXRα) antagonist that reduces lipid accumulation and fatty liver in mice. Apparently TFCA binds to the LXR? ligand binding domain and induces interaction with NCoR corepressor.
TFCA is a Liver X receptor α (LXRα) antagonist.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable