SML1605
OTX015
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6H-Thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-6-acetamide, 4-(4-chlorophenyl)-N-(4-hydroxyphenyl)-2,3,9-trimethyl-, (6S)-, OTX-015
278,00 €
About This Item
278,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(NC(C=C1)=CC=C1O)C[C@H]2C3=NN=C(C)N3C(SC(C)=C4C)=C4C(C5=CC=C(Cl)C=C5)=N2
InChI
1S/C25H22ClN5O2S/c1-13-14(2)34-25-22(13)23(16-4-6-17(26)7-5-16)28-20(24-30-29-15(3)31(24)25)12-21(33)27-18-8-10-19(32)11-9-18/h4-11,20,32H,12H2,1-3H3,(H,27,33)/t20-/m0/s1
Clé InChI
GNMUEVRJHCWKTO-FQEVSTJZSA-N
Informations sur le gène
human ... BRD2(6046) , BRD3(8019) , BRD4(23476) , BRDT(676)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable