Principaux documents
SML1509
Sigma-Aldrich
MK6-83
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-Methyl-N-[2-(1-piperidinyl)phenyl]-2-thiophenesulfonamide
5 MG
86,80 €
25 MG
416,00 €
86,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
86,80 €
25 MG
416,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H20N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.47
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
86,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to brown
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)N3CCCCC3)c1[s]c(cc1)C
InChI
1S/C16H20N2O2S2/c1-13-9-10-16(21-13)22(19,20)17-14-7-3-4-8-15(14)18-11-5-2-6-12-18/h3-4,7-10,17H,2,5-6,11-12H2,1H3
Clé InChI
IRGYSXZCDAWOOC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
MK6-83 is a potent activator of wild type and mutant variants F465L and F408D of TRPML1 channel.
MK6-83 is a potent activator of wild type and mutant variants F465L and F408D of TRPML1 channel. MK6-83 weakly activates TRPML mutants R403C or V446L. MK6-83 restores channel function and rescue disease associated abnormalities in mucolipidosis type IV (MLIV) patient cells.
MK6-83 is known to stimulate caspase-3-dependent apoptosis. It can also decrease the viability of cells.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Transient Receptor Potential Mucolipin-1 Channels in Glioblastoma: Role in Patient?s Survival
Morelli MB, et al.
Cancers, 11(4), 525-525 (2019)