SML1486
NI-57
≥98% (HPLC)
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=S(NC1=CC=C(N(C)C(C(C)=C2)=O)C2=C1)(C3=C(OC)C=C(C#N)C=C3)=O
InChI
1S/C19H17N3O4S/c1-12-8-14-10-15(5-6-16(14)22(2)19(12)23)21-27(24,25)18-7-4-13(11-20)9-17(18)26-3/h4-10,21H,1-3H3
Clé InChI
UEMQPCYDWCSVCU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.