SML0939
PFI-3
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(E)-1-(2-Hydroxyphenyl)-3-((1R,4R)-5-(pyridin-2-yl)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)prop-2-en-1-one
121,00 €
About This Item
121,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to orange
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=C(C(/C=C/N2[C@H](C3)CN(C4=NC=CC=C4)[C@H]3C2)=O)C=CC=C1
InChI
1S/C19H19N3O2/c23-17-6-2-1-5-16(17)18(24)8-10-21-12-15-11-14(21)13-22(15)19-7-3-4-9-20-19/h1-10,14-15,23H,11-13H2/b10-8+/t14-,15-/m1/s1
Clé InChI
INAICWLVUAKEPB-QSTFCLMHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.