Principaux documents
SML1397
Sigma-Aldrich
β-Naltrexamine dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(5α,6β)-6-Amino-17-(cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy-morphinan-3,14-diol dihydrochloride, 6β-Naltrexamine dihydrochloride
25 MG
649,00 €
649,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
649,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H26N2O3 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.35
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
649,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 25 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@]1(CC[C@@H](N)[C@]2([H])OC3=C4O)[C@]52C3=C(C=C4)C[C@H]1N(CC6CC6)CC5
InChI
1S/C20H26N2O3/c21-13-5-6-20(24)15-9-12-3-4-14(23)17-16(12)19(20,18(13)25-17)7-8-22(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,13,15,18,23-24H,1-2,5-10,21H2/t13-,15-,18+,19+,20-/m1/s1
Clé InChI
SPPAUICKSNQRNC-GNUVVZJLSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
β-Naltrexamine is a potent opioid antagonist.
β-Naltrexamine is a potent orally available, long lasting opioid antagonist.
β-naltrexamine is obtained from naltrexone.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Morgan Le Naour et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(2), 670-677 (2011-12-06)
Using the selective mu-kappa agonist, N-naphthoyl-β-naltrexamine 1, as the prototype ligand, a series of closely related naphthalene analogues were synthesized to study the chemical space around the naphthalene moiety in an effort to evaluate how receptor selectivity is affected by