SML2956
Nalmefene Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(5a)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-6-methylene-morphinan-3,14-diol hydrochloride, NIH 1036, Nalmefene HCl
83,10 €
About This Item
83,10 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=C1CC[C@@]2(O)[C@H]3CC4=C5[C@@]2(CCN3CC6CC6)[C@H]1OC5=C(C=C4)O.Cl
InChI
1S/C21H25NO3.ClH/c1-12-6-7-21(24)16-10-14-4-5-15(23)18-17(14)20(21,19(12)25-18)8-9-22(16)11-13-2-3-13;/h4-5,13,16,19,23-24H,1-3,6-11H2;1H/t16-,19+,20+,21-;/m1./s1
Clé InChI
GYWMRGWFQPSQLK-OPHZJPRHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable