You would use the ratio of anhydrous molecular weight/hydrated molecular weight. You can then take that value and subtract it from 1. For 2 moles water that would be 430.52/466.52=~0.9228 1-.9228 =0.0772 or 7.72% water.
SML1380
Sacubitril calcium salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2R,4S)-4-[(3-Carboxy-1-oxopropyl)amino]-4-[(p-phenylphenyl)methyl]-2-methylbutanoic acid ethyl ester, 4-[[(2S,4R)-5-Ethoxy-4-methyl-5-oxo-1-(4-phenylphenyl)pentan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid calcium salt, 4-{[(2S,4R)-1-(4-Biphenylyl)-5-ethoxy-4-methyl-5-oxo-2-pentanyl]amino}-4-oxobutanoic acid; (2R,4S)-5-(Biphenyl-4-yl)-4-[(3-carboxypropionyl)amino]-2-methylpentanoic acid ethyl ester, AHU-377 calcium salt, AHU377 calcium salt
128,00 €
About This Item
128,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Ca+2].N([C@@H](C[C@@H](C)C(=O)OCC)Cc3ccc(cc3)c4ccccc4)C(=O)CCC(=O)[O-].N([C@@H](C[C@@H](C)C(=O)OCC)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2)C(=O)CCC(=O)[O-]
Clé InChI
DDLCKLBRBPYKQS-OXXXZDCLSA-L
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
-
what is the meaning for content of water 2.0 mol? I need it in %, thanks