SML1285
Febuxostat
98.5-102.0% (dry basis), powder, xanthine oxidase inhibitor
Synonyme(s) :
2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, Adenuric, Atenuri, Uloric
196,00 €
About This Item
196,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Febuxostat, 98.5-102.0%
Niveau de qualité
Essai
98.5-102.0%
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)COC1=C(C#N)C=C(C2=NC(C)=C(C(O)=O)S2)C=C1
InChI
1S/C16H16N2O3S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-6,9H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
Clé InChI
BQSJTQLCZDPROO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable