SML1254
R547
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Ro 4584820, [4-Amino-2-(1-methanesulfonylpiperidin-4-ylamino)pyrimidin-5-yl](2,3-difluoro-6-methoxyphenyl)methanone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC1=NC(NC2CCN(S(=O)(C)=O)CC2)=NC=C1C(C3=C(OC)C=CC(F)=C3F)=O
InChI
1S/C18H21F2N5O4S/c1-29-13-4-3-12(19)15(20)14(13)16(26)11-9-22-18(24-17(11)21)23-10-5-7-25(8-6-10)30(2,27)28/h3-4,9-10H,5-8H2,1-2H3,(H3,21,22,23,24)
Clé InChI
JRNJNYBQQYBCLE-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CDK1(983) , CDK2(1017) , CDK4(1019)
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable