Principaux documents
SML1162
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-1-propargyl-uracil
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Propargyl-5-fluorouracil, 5-Fluoro-1-(2-propyn-1-yl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
5 MG
90,90 €
25 MG
318,00 €
90,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
90,90 €
25 MG
318,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5FN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
90,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1C(F)=CN(CC#C)C(N1)=O
InChI
1S/C7H5FN2O2/c1-2-3-10-4-5(8)6(11)9-7(10)12/h1,4H,3H2,(H,9,11,12)
Clé InChI
GMCOGJQJFDQZCP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
5-Fluoro-1-propargyl-uracil is a biologically inert precursor, a prodrug that can be bioorthogonally activated to 5-fluorouracil iside a tumor that has a previously implanted palladium catalyst. Preliminary tests with pancreatic and colorectal cancer cells resulted in the death of than 80% of the malignant cells.
5-Fluoro-1-propargyl-uracil is a biologically inert precursor, a prodrug that can be bioorthogonally activated to 5-fluorouracil.
Caractéristiques et avantages
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.