Principaux documents
SML1061
Sigma-Aldrich
PF-04856264
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Cyano-4-[2-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenoxy]-N-2-thiazolyl-benzenesulfonamide
5 MG
149,00 €
25 MG
339,00 €
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
149,00 €
25 MG
339,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H15N5O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=S(C(C=C1)=CC(C#N)=C1OC2=CC=CC=C2C3=CC=NN3C)(NC4=NC=CS4)=O
InChI
1S/C20H15N5O3S2/c1-25-17(8-9-23-25)16-4-2-3-5-19(16)28-18-7-6-15(12-14(18)13-21)30(26,27)24-20-22-10-11-29-20/h2-12H,1H3,(H,22,24)
Clé InChI
MKSKJVIBSRUWSZ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PF-04856264 is a potent, selective inhibitor of the human Nav1.7 voltage gated sodium channel (IC50 = 28 nM). PF-04856264 blocks mouse Nav1.7 (IC50 = 131 nM) but has low potency against the rat Nav1.7 channel (IC50 = 4.2 mM).
PF-04856264 is a potent, selective inhibitor of the human Nav1.7 voltage gated sodium channel.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable