SML1059
MMB-4
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,1′-Methylenebis[4-[(hydroxyimino)methyl]-pyridinium dibromide
114,00 €
About This Item
114,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
light yellow to light brown
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O/N=C/C1=CC=[N+](C[N+]2=CC=C(/C=N\O)C=C2)C=C1.[Br-].[Br-]
InChI
1S/C13H12N4O2.2BrH/c18-14-9-12-1-5-16(6-2-12)11-17-7-3-13(4-8-17)10-15-19;;/h1-10H,11H2;2*1H
Clé InChI
ZKQNRRLCBJUEBC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience