SML0224
HI-6
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[[[4-(Aminocarbonyl)pyridinio]methoxy]methyl]-2-[(hydroxyimino)methyl]-pyridinium chloride, 4-Carbamoyl-1-[[[2-[(hydroxyimino)methyl]pyridinium-1-yl]methoxy]methyl]pyridinium dichloride, Asoxime chloride, HI 6, HI 6 chloride, HJ 6, Transant
114,00 €
About This Item
114,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 15 mg/mL (clear solution)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cl-].NC(=O)c1cc[n+](COC[n+]2ccccc2\C=N\O)cc1
InChI
1S/C14H14N4O3.2ClH/c15-14(19)12-4-7-17(8-5-12)10-21-11-18-6-2-1-3-13(18)9-16-20;;/h1-9H,10-11H2,(H-,15,19);2*1H
Clé InChI
QELSIJXWEROXOE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable