SML0990
JW651
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl 4-(bis(4-chlorophenyl)methyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=CC=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)N3CCN(C(OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)=O)CC3)C=C1
InChI
1S/C21H18Cl2F6N2O2/c22-15-5-1-13(2-6-15)17(14-3-7-16(23)8-4-14)30-9-11-31(12-10-30)19(32)33-18(20(24,25)26)21(27,28)29/h1-8,17-18H,9-12H2
Clé InChI
UPIHQFKOCOKGEO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Contenu apparenté
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.