SML1308
KT195
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
[4-(4′-Methoxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl](2-phenyl-1-piperidinyl)-methanone
109,00 €
About This Item
109,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[n]3(nnc(c3)c4ccc(cc4)c5ccc(cc5)OC)C(=O)N1C(CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C27H26N4O2/c1-33-24-16-14-21(15-17-24)20-10-12-22(13-11-20)25-19-31(29-28-25)27(32)30-18-6-5-9-26(30)23-7-3-2-4-8-23/h2-4,7-8,10-17,19,26H,5-6,9,18H2,1H3
Clé InChI
OEHLNQDRVMDXQD-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.