Key Documents
SML0876
Sigma-Aldrich
Filastatin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3-Chloro-4-methylphenyl)[4-(4-nitrophenyl)-1-piperazinyl]-methanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H18ClN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.81
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Filastatin blocks the ability of Candida albicans, and other Candida sp. to bind to polystyrene, and human A549 cell monolayers. Filastatin also blocks biofilm formation and yeast-to-hyphal morphologic transition through inhibition of the hyphal-specific promoter HWP1.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.