SML0844
GNF 5837
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[3-[[2,3-Dihydro-2-oxo-3-(1H-pyrrol-2-ylmethylene)-1H-indol-6-yl]amino]-4-methylphenyl]-N′-[2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-urea
142,00 €
About This Item
142,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to orange
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cc(c(cc1)F)NC(=O)Nc2cc(c(cc2)C)Nc3cc4c(cc3)\C(=C\c5[nH]ccc5)\C(=O)N4
InChI
1S/C28H21F4N5O2/c1-15-4-6-19(35-27(39)37-25-11-16(28(30,31)32)5-9-22(25)29)13-23(15)34-18-7-8-20-21(12-17-3-2-10-33-17)26(38)36-24(20)14-18/h2-14,33-34H,1H3,(H,36,38)(H2,35,37,39)/b21-12-
Clé InChI
YYDUWLSETXNJJT-MTJSOVHGSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology