Principaux documents
SML0818
Sigma-Aldrich
A-841720
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
9-(Dimethylamino)-3-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-pyrido[3′,2′:4,5]thieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
25 MG
326,00 €
326,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
326,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H21N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.45
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
326,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[s]1c2nccc(c2c3nc[n]([c](c31)=O)N4CCCCCC4)N(C)C
InChI
1S/C17H21N5OS/c1-20(2)12-7-8-18-16-13(12)14-15(24-16)17(23)22(11-19-14)21-9-5-3-4-6-10-21/h7-8,11H,3-6,9-10H2,1-2H3
Clé InChI
GYWGXEGOXODOQU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
A-841720 is a potent, selective, non-competitive mGluR1 antagonist that displays greater than 30-fold selectivity over another Group I metabotopic glutamate receptor, mGluR5. The compound has potent analgesic properties, and can also diminish motor and cognitive activity.
A-841720 is a potent, selective, non-competitive mGluR1 antagonist.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.