SML0807
PreQ1 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Amino-5-(aminomethyl)-3,7-dihydro-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one dihydrochloride, 7-Aminomethyl-7-deazaguanine dihydrochloride, Pre-queuosine1 dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.