Principaux documents
SML0802
Sigma-Aldrich
ZLN005
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(4-tert-Butylphenyl)-1H-benzimidazole, 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-1H-benzimidazole
10 MG
81,80 €
50 MG
312,00 €
81,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
81,80 €
50 MG
312,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H18N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.34
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
81,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[nH]1c2c(nc1c3ccc(cc3)C(C)(C)C)cccc2
InChI
1S/C17H18N2/c1-17(2,3)13-10-8-12(9-11-13)16-18-14-6-4-5-7-15(14)19-16/h4-11H,1-3H3,(H,18,19)
Clé InChI
LQUNNCQSFFKSSK-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
ZLN005 is a transcriptional regulator of peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α (PGC-1α). ZLN005 increased PGC-1 and downstream gene transcription in skeletal muscle, while reducing hepatic PGC-1α and gluconeogenesis genes. ZLN005 increased fat oxidation and improved the glucose tolerance, pyruvate tolerance, insulin sensitivity, hyperglycemia and dyslipidemia of diabetic db/db mice.
ZLN005 is a transcriptional regulator of peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Tianyu Hang et al.
International journal of molecular sciences, 24(10) (2023-05-27)
Type-2 diabetes (T2DM) and arterial hypertension (HTN) are major risk factors for heart failure. Importantly, these pathologies could induce synergetic alterations in the heart, and the discovery of key common molecular signaling may suggest new targets for therapy. Intraoperative cardiac