Principaux documents
SML0603
Sigma-Aldrich
Lixivaptan
≥96% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[3-Chloro-4-(5H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-10(11H)-ylcarbonyl)phenyl]-5-fluoro-2-methylbenzamide, VPA 985, WAY-VPA 985
5 MG
93,20 €
25 MG
364,00 €
93,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
93,20 €
25 MG
364,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H21ClFN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
473.93
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
93,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
4% w/w in ethyl acetate
Essai
≥96% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Fc1cc(c(cc1)C)C(=O)Nc2cc(c(cc2)C(=O)N3Cc4[n](ccc4)Cc5c3cccc5)Cl
InChI
1S/C27H21ClFN3O2/c1-17-8-9-19(29)13-23(17)26(33)30-20-10-11-22(24(28)14-20)27(34)32-16-21-6-4-12-31(21)15-18-5-2-3-7-25(18)32/h2-14H,15-16H2,1H3,(H,30,33)
Clé InChI
PPHTXRNHTVLQED-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Arginine vasopressin (AVP) plays an important part in circulatory and water homoeostasis and is important in renal hemodynamic alterations, water retention, and cardiac remodeling in congestive heart failure (CHF). Lixivaptan is an AVP V2-receptor selective antagonist that increases water excretion and normalizes serum sodium levels. Lixivaptan has been in clinical trials for hyponatremia associated with heart failure.
Lixivaptan is an arginine vasopressin (AVP) V2-receptor antagonist.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Sigma-Aldrich offers many products related to vasopressin and oxytocin receptors for your research needs.