SML0581
SR 58894A
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(2-Allylphenoxy)-1-[(1S)-1,2,3,4-tetrahydro-naphth-1-ylamino]-(2 S)-2-propanol hydrochloride, SR58894A
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -19 to -25°, c = 1 in methanol
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
β-Adrenoceptors are activated either by norepinephrine or epinephrine. Learn more about the role of β-adrenoceptors in protein expression, cell signaling, and metabolism research.