SML0557
SC-514
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Amino-[2,3"]bithiophenyl-5-carboxylic acid amide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C9H8N2OS2/c10-6-3-7(5-1-2-13-4-5)14-8(6)9(11)12/h1-4H,10H2,(H2,11,12)
Clé InChI
BMUACLADCKCNKZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable