Principaux documents
SML0515
Sigma-Aldrich
DCAP
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-((3-(3,6-dichloro-9H-carbazol-9-yl)-2-hydroxypropyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
25 MG
281,00 €
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 MG
281,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H22Cl2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OCC(CO)(CO)NCC(O)Cn1c2ccc(Cl)cc2c3cc(Cl)ccc13
InChI
1S/C19H22Cl2N2O4/c20-12-1-3-17-15(5-12)16-6-13(21)2-4-18(16)23(17)8-14(27)7-22-19(9-24,10-25)11-26/h1-6,14,22,24-27H,7-11H2
Clé InChI
GETQKLUOZMYHGE-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
DCAP is a potent broad-spectrum antibiotic that specifically targets the membranes of both Gram-positive and Gram-negative bacteria. It reduces the transmembrane potential, kills stationary-phase cells and sterilizes bacterial biofilms. DCAP has no effect on red blood cell membranes at levels toxic to bacteria.
DCAP is a potent broad-spectrum antibiotic.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable