Principaux documents
SML0494
Sigma-Aldrich
VU0361737
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
CID-44191096, ML128, N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)-2-pyridinecarboxamide
25 MG
238,00 €
238,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
238,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H11ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
238,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
film
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(NC(=O)c2ccccn2)ccc1Cl
InChI
1S/C13H11ClN2O2/c1-18-12-8-9(5-6-10(12)14)16-13(17)11-4-2-3-7-15-11/h2-8H,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
ARYUXFNGXHNNDM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
VU0361737 is an mGluR4-specific positive allosteric modulator (PAM) with greater than 50 fold selectivity over other mGluR subtypes. The EC50 values for human and rat mGlu4 are 240 and 110 nM, respectively, compared to greater than 10 mM for all other mGluRs.
VU0361737 is an mGluR4-specific positive allosteric modulator (PAM).
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.