SML0437
Oxandrolone
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
17β-Hydroxy-17α-methyl-2-oxa-5α-androstan-3-one, 8075CB, NSC 67068, Oxandren, Provitar, SC 11585, Vasorome
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -19 to -26°, c = 1 (CDCl3)
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL (clear solution; warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)OC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C19H30O3/c1-17-11-22-16(20)10-12(17)4-5-13-14(17)6-8-18(2)15(13)7-9-19(18,3)21/h12-15,21H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,17-,18-,19-/m0/s1
Clé InChI
QSLJIVKCVHQPLV-PEMPUTJUSA-N
Informations sur le gène
human ... AR(367)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable