SML0384
Eicosapentaenoyl ethanolamide
5 mg/mL in absolute ethanol, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-N-(2-Hydroxyethyl)-5,8,11,14,17-eicosapentaenamide, EPEA
73,20 €
About This Item
73,20 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solution
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Conditions de stockage
protect from light
under inert gas
Concentration
5 mg/mL in absolute ethanol
Couleur
light yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NCCO
InChI
1S/C22H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(25)23-20-21-24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,24H,2,5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,25)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
Clé InChI
OVKKNJPJQKTXIT-JLNKQSITSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable