SML0355
BCTC
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(3-Chloro-2-pyridinyl)-N-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-1-piperazinecarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1ccc(NC(=O)N2CCN(CC2)c3ncccc3Cl)cc1
InChI
1S/C20H25ClN4O/c1-20(2,3)15-6-8-16(9-7-15)23-19(26)25-13-11-24(12-14-25)18-17(21)5-4-10-22-18/h4-10H,11-14H2,1-3H3,(H,23,26)
Clé InChI
ROGUAPYLUCHQGK-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable