SML0103
AMTB hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-(3-aminopropyl)-2-[(3-methylphenyl)methoxy]-N-(2-thienylmethyl)-benzamide hydrochloride (1:1) hyclate
122,00 €
About This Item
122,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=C(OCC2=C(C)C=CC=C2)C=CC=C1)N(CCCN)CC3=CC=CS3.Cl.O
InChI
1S/C23H26N2O2S.ClH.H2O/c1-18-8-2-3-9-19(18)17-27-22-12-5-4-11-21(22)23(26)25(14-7-13-24)16-20-10-6-15-28-20;;/h2-6,8-12,15H,7,13-14,16-17,24H2,1H3;1H;1H2
Clé InChI
RTYVTAQFASBIDN-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable