SML0349
Neferine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(-)-Neferine, 4′′-O-Methylliensinine, 4-[[(1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]methyl]-2-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2-methyl-7-isoquinolinyl]oxy]-phenol, Methylliensinine, Neferin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -34 to -44° (c=0 3. CHCl3)
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: >15 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(C[C@H]2N(C)CCc3cc(OC)c(Oc4cc(C[C@@H]5N(C)CCc6cc(OC)c(OC)cc56)ccc4O)cc23)cc1
InChI
1S/C38H44N2O6/c1-39-15-14-27-21-36(44-5)38(23-30(27)31(39)17-24-7-10-28(42-3)11-8-24)46-34-19-25(9-12-33(34)41)18-32-29-22-37(45-6)35(43-4)20-26(29)13-16-40(32)2/h7-12,19-23,31-32,41H,13-18H2,1-6H3/t31-,32+/m1/s1
Clé InChI
MIBATSHDJRIUJK-ZWXJPIIXSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of stress-activated (SAPK) and MAPKs. Learn about their network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli.