SML0319
Caramiphen hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(Diethylamino)ethyl 1-phenylcyclopentane-1-carboxylate hydrochloride, Caramiphenium chloride salt, G 2747, Panparnit, Parpanil, Parpanit, Pentaphen, Pentaphene hydrochloride
214,00 €
About This Item
214,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: ≥5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H27NO2.ClH/c1-3-19(4-2)14-15-21-17(20)18(12-8-9-13-18)16-10-6-5-7-11-16;/h5-7,10-11H,3-4,8-9,12-15H2,1-2H3;1H
Clé InChI
MUPNXGNOIBYHSG-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.