SML0295
Dihydromyricetin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2R,3R)-3,5,7-Trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one, 3,3′,4′,5,5′,7-Hexahydroxyflavanone, Ampelopsin, Ampeloptin, DHM
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@H](C3=CC(O)=C(C(O)=C3)O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H12O8/c16-6-3-7(17)11-10(4-6)23-15(14(22)13(11)21)5-1-8(18)12(20)9(19)2-5/h1-4,14-20,22H/t14-,15+/m0/s1
Clé InChI
KJXSIXMJHKAJOD-LSDHHAIUSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable