SML0292
Gestodene
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-Dinorpregna-4,15-dien-20-yn-3-one, Gestinol, SHB 331, WL 70
76,60 €
About This Item
76,60 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -175 to -195° (DCM)
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1C=C[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C21H26O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,10,12-13,16-19,23H,3,5-9,11H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
SIGSPDASOTUPFS-XUDSTZEESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.