SML0289
Bromfenac sodium
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)benzeneacetic acid sodium salt
75,30 €
About This Item
75,30 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
faintly yellow to dark yellow
Solubilité
H2O: ≥5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].Nc1c(CC([O-])=O)cccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C15H12BrNO3.Na/c16-11-6-4-9(5-7-11)15(20)12-3-1-2-10(14(12)17)8-13(18)19;/h1-7H,8,17H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
Clé InChI
HZFGMQJYAFHESD-UHFFFAOYSA-M
Informations sur le gène
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable