SML0260
ST1936
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(5-chloro-2-methyl-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethanamine
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(C)CCc1c(C)[nH]c2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C13H17ClN2/c1-9-11(6-7-16(2)3)12-8-10(14)4-5-13(12)15-9/h4-5,8,15H,6-7H2,1-3H3
Clé InChI
KSYMELKKLOFABL-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Articles
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.